Learn More
Anritsu™ K Thermoelement
Die Messfühler lassen sich mithilfe der mitgelieferten Magneten am zu messenden Objekt anbringen. Anritsu™ Magnetsonden vom Typ K sind Temperatursonden für stationäre Oberflächen.
208.00 € - 261.00 €
Spezifikation
Analysezeit | 2,0 s |
---|---|
Typ | Thermocouple Sonde |
Material | Chromel-Alumel |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Genauigkeit | Temperatur (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Genauigkeit | Temperatur (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11932139
|
Anritsu™
MG22KGW1ANP |
Kopfgröße:32 x 27 x 34 mm (L x B x H) | ±1,4 °C (100 °C Oberfläche) | ≤ 400 °C | Standard-Quadrat |
261.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
11942139
|
Anritsu™
MG11KTS1ANP |
Kopfgröße: 14 Durchmesser x 24 mm (L) | ±1.3 °C (100 °C-Oberfläche) | ≤ 250 °C | Miniatur, rund |
208.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Für stationäre Oberflächen geeignet
- Mit runder oder quadratischer Standfläche erhältlich
- Magnetsonde, die an Stahloberflächen angebracht werden kann
- Thermoelement-Kontakt
Spezifikation
2,0 s | |
Thermocouple Sonde | |
Chromel-Alumel |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Anritsu™ K Thermoelement