Learn More
Justrite™ Sure-Grip™ Explosionsgeschützter Aufsatzsicherheitsschrank für ätzende Stoffe/Säuren
Erweitern oder trennen Sie die Lagerung von korrosiven Stoffen bequem mit einem Sure-Grip EX Piggyback Sicherheitsschrank. Ideal für die Lagerung von korrosiven Stoffen und Säuren.
Marke: Justrite™ 8913021
Beschreibung
Diese Piggyback-Schränke wurden für die Montage auf Justrite Standard-Sicherheitsschränke mit 30 und 45 Gallonen (114 und 170 l) Fassungsvermögen entwickelt und bieten sicheren Stauraum, ohne wertvollen Platz auf dem Boden zu beanspruchen. Die Schränke können auch individuell an der Wand befestigt oder auf einer Arbeitsplatte verwendet werden.
- Alle Modelle sind mit einer doppelwandigen Konstruktion, zwei Lüftungsschlitzen, Erdungsanschlüssen, verstellbaren Einlegeböden, auslaufsicheren Schwellen, selbstverriegelnden Türen mit Drei-Punkt-System und höhenverstellbaren Füßen ausgestattet
- Die manuell verschließbaren Türen lassen sich komplett bis zu einem Winkel von 180 Grad öffnen und verriegeln sich selbst, wenn sie geschlossen werden
- Die Tabletts aus Polyethylen, die an Regalen aus verzinktem Stahl befestigt sind, und der separate Einsatz aus Polyethylen für den unteren Sammelbehälter sind beständig gegen aggressive Chemikalien
- Der leicht abnehmbare Einsatz ermöglicht eine schnelle Reinigung von Tropfen und Leckagen
- Die komplett eingebrannte Pulverbeschichtung aus Epoxid innen und außen sorgt für eine erhöhte chemische Beständigkeit
Compliance
Die manuell verschließbaren Modelle entsprechen den Anforderungen von OSHA und NFPA 30. Die Schränke sind FM-geprüft.
Serviceleistungen
10 Jahr
Spezifikation
FM, NFPA, OSHA | |
45,7 cm | |
37 x 100,3 x 33 cm (14,56 x 39,5 x 13 in.) | |
Entzündbare Stoffe | |
45,7 cm | |
Doppelwand, Doppelschlitze, Erdungsleitungsanschlüsse, verstellbare Einlegeböden, auslaufsichere Schwellen, Drei-Punkt-selbstverriegelnde Türen und Nivellierfüße, Polyethylentabletts, separate Polyethylen-Einlagen | |
2 | |
130 lb. | |
39,5 in. | |
100,3 cm | |
18 in. | |
Stahl (CR) | |
43 in. |
14.56 Zoll | |
37 cm | |
Manuell verschließbar | |
13 in. | |
33 cm | |
12 gal. | |
Epoxid | |
59 kg | |
109 cm | |
Blau | |
18 in. | |
Piggyback Lagerschrank |