Learn More
Justrite™ Abfallbehälter für biologische Gefahrstoffe, mit FM-Zulassung (Factory Mutual)
Die Justrite Abfallbehälter für biologische Gefahrstoffe ist ein robuster Stahlbehälter, der zur Lagerung kontaminierter Wäsche sowie für andere regulierte Abfälle verwendet werden kann. Der Behälter ist auslaufsicher und verfügt über einen fußbetätigten, selbstschließenden Deckel.
204.00 € - 304.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FM, TÜV, OSHA |
---|---|
Farbe | Weiß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere vorübergehende Sammlung von biologischem Abfall |
Material | Metall |
Produkttyp | Abfallbehälter für biologische Gefahrstoffe |
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Höhe (angloamerikanisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Höhe (angloamerikanisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12373823
|
Justrite™
05930 |
10 gal. | 14 Zoll | 18 in. | Abdeckung mit Fußbetrieb |
262.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
11934977
|
Justrite™
05910 |
6 gal. | 12 in. | 16 in. | Abdeckung mit Fußbetrieb | N/A | N/A | N/A | |||||
12903685
|
Justrite™
05935 |
10 gal. | 13.94 Zoll | 18,25 in. | Dem Fuß bedienbare Abdeckung und Geräuschschutz | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Sichere Trennung von biologisch gefährlichen Abfällen zur ordnungsgemäßen Entsorgung von mit Blut oder Krankheitserregern kontaminierten Wäschemöglichkeiten und pathologischen und mikrobiologischen Abfällen.
- Auslaufsichere, robuste Stahlkonstruktion mit selbstschließendem, fußbetätigtem Deckel
- Vermeidet Griffe in den Abfallbereich oder Kontakt mit dem Behälter
- Hält den Beutel für biologische Gefahrenstoffe (separat erhältlich) sicher am Umfang der Dosenoberseite
- Großes Etikett für biologische Gefahrenstoffe zur Kennzeichnung des Inhalts und Warnung der Mitarbeiter
Nicht zur Entsorgung scharfer Gegenstände verwenden.
Zertifizierungen
FM-zugelassen
Compliance
Konform mit OSHA 29CFR1910.1030.
Spezifikation
FM, TÜV, OSHA | |
Sichere vorübergehende Sammlung von biologischem Abfall | |
Abfallbehälter für biologische Gefahrstoffe |
Weiß | |
Metall |