Learn More
Justrite™ Abfallbehälter für biologische Gefahrstoffe, mit FM-Zulassung (Factory Mutual)
Artikelnummer. 12373823
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
6 gal.
10 gal.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
12 in.
13.94 Zoll
14 Zoll
Höhe (angloamerikanisch):
16 in.
18 in.
18,25 in.
Enthält:
Abdeckung mit Fußbetrieb
Dem Fuß bedienbare Abdeckung und Geräuschschutz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12373823
Marke: Justrite™ 05930
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Justrite Abfallbehälter für biologische Gefahrstoffe ist ein robuster Stahlbehälter, der zur Lagerung kontaminierter Wäsche sowie für andere regulierte Abfälle verwendet werden kann. Der Behälter ist auslaufsicher und verfügt über einen fußbetätigten, selbstschließenden Deckel.
Sichere Trennung von biologisch gefährlichen Abfällen zur ordnungsgemäßen Entsorgung von mit Blut oder Krankheitserregern kontaminierten Wäschemöglichkeiten und pathologischen und mikrobiologischen Abfällen.
  • Auslaufsichere, robuste Stahlkonstruktion mit selbstschließendem, fußbetätigtem Deckel
  • Vermeidet Griffe in den Abfallbereich oder Kontakt mit dem Behälter
  • Hält den Beutel für biologische Gefahrenstoffe (separat erhältlich) sicher am Umfang der Dosenoberseite
  • Großes Etikett für biologische Gefahrenstoffe zur Kennzeichnung des Inhalts und Warnung der Mitarbeiter
Nicht zur Entsorgung scharfer Gegenstände verwenden.
Zertifizierungen
FM-zugelassen
Compliance
Konform mit OSHA 29CFR1910.1030.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FM, TÜV, OSHA
Außendurchmesser (metrisch) 35.56 cm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 14 Zoll
Kapazität (angloamerikanisch) 10 gal.
Farbe Weiß
Höhe (metrisch) 35.5 cm
Enthält Abdeckung mit Fußbetrieb
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere vorübergehende Sammlung von biologischem Abfall
Höhe (angloamerikanisch) 18 in.
Material Metall
Produkttyp Abfallbehälter für biologische Gefahrstoffe