Learn More
Justrite™ Vorgefertigte Sicherheitsentsorgungsbehälter Quick-Disconnect
Für die kontinuierliche Sammlung von HPLC-Abfällen
420.00 € - 1140.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FM, OSHA, EPA |
---|---|
Farbe | Weiß |
Menge | Je 1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die kontinuierliche Sammlung von HPLC-Abfällen |
Material | Polyethylen |
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10201582
|
Justrite™
PP12755 |
5 gal. | 30.5 cm | 50.8 cm | Anschlüsse aus Polypropylen |
580.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10680643
|
Justrite™
PP12752 |
2 gal. | 30.5 cm | 37.5 cm | Anschlüsse aus Polypropylen |
540.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10475452
|
Justrite™
12160 |
1 gal. | 19.7 cm | 32.4 cm | Anschlüsse aus Polypropylen |
420.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10487752
|
Justrite™
TF12752 |
2 gal. | 30.5 cm | 37.5 cm | Anschlüsse aus Edelstahl |
1090.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10426352
|
Justrite™
BY12752 |
2 gal. | 30.5 cm | 37.5 cm | Anschlüsse aus Edelstahl/Polypropylen |
871.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10142332
|
Justrite™
BY12755 |
5 gal. | 30.5 cm | 50.8 cm | Anschlüsse aus Edelstahl/Polypropylen | N/A | N/A | N/A | |||||
10363412
|
Justrite™
TF12755 |
5 gal. | 30.5 cm | 37.5 cm | Anschlüsse aus Edelstahl |
1140.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Für die kontinuierliche Sammlung von HPLC-Abfällen
Die Polyethylen-Kanne mit Schnelltrennsystem ermöglicht das “freihändige” Sammeln von flüssigen Abfällen für maximalen Schutz vor Chemikalien. Geeignet für HPLC-Abfallsysteme mit Pumpen-Zufuhr oder Schwerkraft.
- Ermöglicht den freien Fluss der Flüssigkeit von einer externen Quelle in eine FM-geprüfte Polyethylen-Entsorgungskanne
- Zwei Anschlussstücke für Schläuche mit einem Durchmesser von 0.25 bis 0.375 Zoll (0.6 bis 1.0 cm)
- Integrierte Druckentlastung verhindert übermäßigen Druck bei extremen Temperaturen
- Die durchsichtige weiße Farbe erleichtert die Erkennung des Füllstands.
- Erhältlich mit Edelstahl-Anschlussstück mit O-Ringen aus PTFE oder kostengünstigem Polypropylen-Anschlussstück mit O-Ringen aus EPDM
† Ovale Kanne.
Bestellinformation
- Schläuche werden nicht mit den Behältern geliefert. Wenden Sie sich an Ihren Fisher Safety Kundendienstvertreter unter 1-800-772-6733 für Bestellungen eines Ersatz-Edelstahlanschluss (Kat. Nr. 19-160-367), Ersatzfilter für Edelstahlanschlüsse (19-052-373) oder Ersatzfilter für Polypropylenanschlüsse (19-052-372).
- Optionale zweistufige Koaleszenz-/Kohlefilter rasten in die Schnellkupplung ein, um Gerüche zu minimieren, indem sie 99 % der flüssigen Partikel in gasförmigen Dämpfen aufnehmen; separat erhältlich (19-052-373 für Edelstahlanschlüsse und 19-052-371 für Polypropylenanschlüsse).
Zertifizierungen
FM-zugelassen.
Compliance
Erfüllt die OSHA- und EPA-Anforderungen.
Spezifikation
FM, OSHA, EPA | |
Je 1 | |
Polyethylen |
Weiß | |
Für die kontinuierliche Sammlung von HPLC-Abfällen | |
Sicherheitsentsorgungskanne |