Learn More
Justrite™ Vorgefertigte Sicherheitsentsorgungsbehälter Quick-Disconnect
Für die kontinuierliche Sammlung von HPLC-Abfällen
Marke: Justrite™ PP12752
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für die kontinuierliche Sammlung von HPLC-Abfällen
Die Polyethylen-Kanne mit Schnelltrennsystem ermöglicht das “freihändige” Sammeln von flüssigen Abfällen für maximalen Schutz vor Chemikalien. Geeignet für HPLC-Abfallsysteme mit Pumpen-Zufuhr oder Schwerkraft.
- Ermöglicht den freien Fluss der Flüssigkeit von einer externen Quelle in eine FM-geprüfte Polyethylen-Entsorgungskanne
- Zwei Anschlussstücke für Schläuche mit einem Durchmesser von 0.25 bis 0.375 Zoll (0.6 bis 1.0 cm)
- Integrierte Druckentlastung verhindert übermäßigen Druck bei extremen Temperaturen
- Die durchsichtige weiße Farbe erleichtert die Erkennung des Füllstands.
- Erhältlich mit Edelstahl-Anschlussstück mit O-Ringen aus PTFE oder kostengünstigem Polypropylen-Anschlussstück mit O-Ringen aus EPDM
† Ovale Kanne.
Bestellinformation
- Schläuche werden nicht mit den Behältern geliefert. Wenden Sie sich an Ihren Fisher Safety Kundendienstvertreter unter 1-800-772-6733 für Bestellungen eines Ersatz-Edelstahlanschluss (Kat. Nr. 19-160-367), Ersatzfilter für Edelstahlanschlüsse (19-052-373) oder Ersatzfilter für Polypropylenanschlüsse (19-052-372).
- Optionale zweistufige Koaleszenz-/Kohlefilter rasten in die Schnellkupplung ein, um Gerüche zu minimieren, indem sie 99 % der flüssigen Partikel in gasförmigen Dämpfen aufnehmen; separat erhältlich (19-052-373 für Edelstahlanschlüsse und 19-052-371 für Polypropylenanschlüsse).
Zertifizierungen
FM-zugelassen.
Compliance
Erfüllt die OSHA- und EPA-Anforderungen.
Spezifikation
8 l | |
30.5 cm | |
2 gal. | |
37.5 cm | |
3,65 in. | |
Anschlüsse aus Polypropylen | |
14,75 in. | |
Sicherheitsentsorgungskanne |
FM, OSHA, EPA | |
12 in. | |
Weiß | |
Je 1 | |
9,3 cm | |
Für die kontinuierliche Sammlung von HPLC-Abfällen | |
Polyethylen |