Learn More
Emma Safety Footwear Jordan S1P Denim Shoe
The Jordan is a street inspired safety boot. Its unique heel design is highly supportive and ideal for climbing pallets, ladders and in and out of truck cabs - even when wet.
Marke:  Emma Safety Footwear MM95054940
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17592596
  • 118.00 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • SP1-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Trockenarbeiten
  • Metallfrei
  • Der Jordan ist ein von der Straße inspirierter Sicherheitsschuh. Sein einzigartiges Fersendesign hat eine starke Stützfunktion und eignet sich ideal für das Steigen auf Paletten, Leitern und in und aus LKW-Kabinen, auch bei Nässe.
  • Die schützende Innensohle hält scharfe Gegenstände wie Nägel und Metallsplitter fern.
  • Dieser Sneaker mit Fiberglas-Zehenkappe ist aus robustem Jeansstoff gefertigt. DenimX Schnürsenkel mit einer Geschichte. Hergestellt aus recyceltem Jeansstoff für unsere zirkulären Sicherheitsschuhe.
  • Branchen:
    • Logistik und Transport
    • Elektronik
    • Fertigung
Spezifikation
Spezifikation
ISO 20345:2011
Blau
Denim
Denim, Nubuk
Standardbreite
Sicherheitsschuh
Schnüre
Logistik und Transport, Elektronik, Fertigung
Hydro-Tec antibakteriell
40
Hoch
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Jordan S1P Denim Shoe > Sicherheitsschuh; Größe: 40