Learn More
Emma Safety Footwear Jordan S1P Denim Shoe
Artikelnummer. p-7225059
Click to view available options
Größe:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 17582596
Marke: Emma Safety Footwear MM95054939
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Jordan is a street inspired safety boot. Its unique heel design is highly supportive and ideal for climbing pallets, ladders and in and out of truck cabs - even when wet.
  • SP1-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Trockenarbeiten
  • Metallfrei
  • Der Jordan ist ein von der Straße inspirierter Sicherheitsschuh. Sein einzigartiges Fersendesign hat eine starke Stützfunktion und eignet sich ideal für das Steigen auf Paletten, Leitern und in und aus LKW-Kabinen, auch bei Nässe.
  • Die schützende Innensohle hält scharfe Gegenstände wie Nägel und Metallsplitter fern.
  • Dieser Sneaker mit Fiberglas-Zehenkappe ist aus robustem Jeansstoff gefertigt. DenimX Schnürsenkel mit einer Geschichte. Hergestellt aus recyceltem Jeansstoff für unsere zirkulären Sicherheitsschuhe.
  • Branchen:
    • Logistik und Transport
    • Elektronik
    • Fertigung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 20345:2011
Verschlusstyp Schnüre
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Logistik und Transport, Elektronik, Fertigung
Spitzenmaterial Denim
Auskleidungsmaterial Hydro-Tec antibakteriell
Material Denim, Nubuk
Größe 39
Fit Standardbreite
Knöchelform Hoch
Produkttyp Sicherheitsschuh