Learn More
Velp Scientifica™ JLT4 FLOKKULATOR 100-240V / 50-60HZ JLT4 FLOKKULATOR 100-240V / 50-60HZ
Mit mehreren Rührern, um die Einhaltung von Standardbedingungen während der Analyse zu ermöglichen. Dies eine Grundvoraussetzung für zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse. Die Velp Scientifica™ Flockulatoren der JLT Serie verfügen über digital wählbare Geschwindigkeiten.
1485.00 € - 1835.00 €
Spezifikation
Geschwindigkeit | 10 bis 300 U/min |
---|---|
Spannung | 100/240 V |
Höhe (metrisch) | 347 mm |
Frequenz | 50/60 Hz |
Material | Epoxidharzbeschichtetes Metall |
Produktcode | Marke | Modell | Wirkleistung | Gewicht (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Wirkleistung | Gewicht (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11791164
|
Velp Scientifica™
F105A0108 |
JLT4 – mit 4 Positionen | 11 W | 13 kg | 645 mm |
1485.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11701174
|
Velp Scientifica™
F105A0109 |
JLT6 – mit 6 Positionen | 19 W | 17 kg | 935 mm |
1835.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Mikroprozessor-gesteuerte Laufzeit für unbeaufsichtigten Betrieb
- Identische Geschwindigkeit und Zeit für alle Ergebnisse führen zu vergleichbaren Ergebnissen
- Zuverlässige und wiederholbare Ergebnisse durch Velp Rührqualität
- Präzise Drehzahl durch elektronisch geregelten DC-Getriebemotor
- Gut sichtbare LED-Anzeigen für Geschwindigkeit und Zeit
- Beleuchtete Rückwand zur Vereinfachung der Probenbeobachtung
- Rührstangen ohne Werkzeug höhenverstellbar
- Sehr beständig gegen chemische und mechanische Korrosion
- Lieferbar als 4- oder 6-Kanal-Modell
Spezifikation
10 bis 300 U/min | |
347 mm | |
Epoxidharzbeschichtetes Metall |
100/240 V | |
50/60 Hz |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Velp Scientifica™ JLT4 FLOKKULATOR 100-240V / 50-60HZ JLT4 FLOKKULATOR 100-240V / 50-60HZ