Learn More
Velp Scientifica™ JLT4 FLOKKULATOR 100-240V / 50-60HZ JLT4 FLOKKULATOR 100-240V / 50-60HZ
Artikelnummer. 11791164 Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Modell:
JLT4 – mit 4 Positionen
JLT6 – mit 6 Positionen
Wirkleistung:
11 W
19 W
Gewicht (metrisch):
13 kg
17 kg
Breite (metrisch):
645 mm
935 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11791164
Marke: Velp Scientifica™ F105A0108
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit mehreren Rührern, um die Einhaltung von Standardbedingungen während der Analyse zu ermöglichen. Dies eine Grundvoraussetzung für zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse. Die Velp Scientifica™ Flockulatoren der JLT Serie verfügen über digital wählbare Geschwindigkeiten.
  • Mikroprozessor-gesteuerte Laufzeit für unbeaufsichtigten Betrieb
  • Identische Geschwindigkeit und Zeit für alle Ergebnisse führen zu vergleichbaren Ergebnissen
  • Zuverlässige und wiederholbare Ergebnisse durch Velp Rührqualität
  • Präzise Drehzahl durch elektronisch geregelten DC-Getriebemotor
  • Gut sichtbare LED-Anzeigen für Geschwindigkeit und Zeit
  • Beleuchtete Rückwand zur Vereinfachung der Probenbeobachtung
  • Rührstangen ohne Werkzeug höhenverstellbar
  • Sehr beständig gegen chemische und mechanische Korrosion
  • Lieferbar als 4- oder 6-Kanal-Modell
Spezifikation
Geschwindigkeit 10 bis 300 U/min
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 11 W
Höhe (metrisch) 347 mm
Breite (metrisch) 645 mm
Frequenz 50/60 Hz
Material Epoxidharzbeschichtetes Metall
Modell JLT4 – mit 4 Positionen
Gewicht (metrisch) 13 kg