Learn More
Cole-Parmer™ Single Junction Ag/AgCl reference (100°C)
Marke:  Cole-Parmer™ 68006-39
95.94 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11450629
  • 134.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Einzeln
100 °C
Ag/AgCl
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Single Junction Ag/AgCl reference (100°C) > Betriebstemperatur:100 °C