Learn More
Cole-Parmer™ SILIKONMATRIX /-DICHTUNG 1533762-2
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für Techne Probenkonzentratoren
Beschreibung
- Für Techne™ Probenkonzentrator-Gaskammer.
- Die Verdampfung wird erhöht, indem ein Inertgas über die Oberfläche der Probe geleitet wird. Dadurch werden alle verdampften Lösungsmittelmoleküle abtransportiert, wodurch der Konzentrationsgradient erhalten bleibt.
- Das Gas wird durch die spezielle, patentierte Gaskammer über die Nadeln zu den Proben geleitet.
- Die Nadeln werden in eine Silikonmatrix eingesetzt und können in Abständen für verschiedenen Kombinationen von Röhrchen angeordnet werden, von 26 mm-Röhrchen bis zu 0.2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen.
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | Gas Chamber Sealing Pad |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Techne Probenkonzentratoren |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ SILIKONMATRIX /-DICHTUNG 1533762-2 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur