Learn More
Jenwayâ„¢ Spektralphotometer Genova Nano Micro-Volumen
Misst kleine Probenvolumina ab 0.5 Î¼l mit einem hohen Grad an Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Geschwindigkeit. Jenwayâ„¢ Genova Nano Mikrovolumen-Spektralphotometer ist ideal geeignet für DNA-, RNA- und Proteinmessungen und den Nachweis von DNA-Konzentrationen bereits ab 2 ng/μl.
Marke:  Jenwayâ„¢ 83070-02
6780.36 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13158796
  • 8250.00 â‚¬ / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Genova Nano misst kleine Probenvolumina von bis zu 0.5 Î¼l mit einem hohen Grad an Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Geschwindigkeit. Ideal geeignet für DNA-, RNA- und Proteinmessungen und Nachweis von DNA-Konzentrationen bereits ab 2 ng/μl. Dieses Spektralphotometer kann kleine Probenvolumina messen, wodurch wertvolle Proben geschont werden, weniger Verdünnungen und keine Küvetten erforderlich sind. Die Reinigung erfolgt schnell und einfach; das Abwischen der Leseköpfe mit einem Mikrofasertuch entfernt alle Spuren der Probe und ermöglicht so einen schnelleren Wechsel der Proben und damit einen höheren Probendurchsatz.
  • Vorprogrammiert für die DNA/RNA-Analyse
  • DNA-Reinheits-Scan über den gesamten Wellenlängenbereich
  • Vorprogrammierte Proteinmethoden
  • OD 600-Messmodus
  • Nur 0.5 Î¼l Probenvolumen erforderlich
  • Drucktasten-Xenonlampe
  • Leicht und schnell zu reinigen
  • Kurze Messzeiten
  • Sparsamer Umgang mit wertvollen Proben
  • 3 Jahre Garantie einschließlich Xenonlampe
  • Standardfunktionen für Spektralphotometer
  • Symbolgesteuerte Software
  • Geringer Platzbedarf
  • Speichern von Methoden und Ergebnissen auf einem USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
±2 % bei 260 nm
400 mm
Mikrovolumen
Spektralphotometer
220 mm
3 Jahre
7,7 kg
15 bis 125 A (entspricht 10 mm)
Xenon
5 nm
198 bis 1000 nm
< 6.5 s
±2 nm
275 mm
Videos
  • Jenway - Genova Nano spectrophotometer
    The Genova Nano micro-volume spectrophotometer measures small sample volumes as low as 0.5µL with a high degree of accuracy, reproducibility and speed.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Jenway Genova Nano spectrophotometer
    Name des Produkts
    Jenwayâ„¢ Spektralphotometer Genova Nano Micro-Volumen > Höhe: 220mm