Learn More
Thermo Scientific™ NBT Substrate Powder (nitro-blue tetrazolium chloride)
Pulver und gebrauchsfertige Nitroblau-Tetrazolium- und 5-Brom-4-chlor-3'-indolylphosphat-Lösungen für den chromogenen Nachweis von Sonden auf Basis alkalischer Phosphatase.
Marke: Thermo Scientific™ 34035
207.10 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce NBT und BCIP Substrate sind Pulver und fertige Lösungen von Nitroblau-Tetrazolium und 5-Brom-4-chlor-3'-indolylphosphat für die chromogene Färbung von Blots und IHC-Anwendungen mit Sonden auf Basis alkalischer Phosphatase.
Die Kombination von NBT (Nitroblau-Tetrazoliumchlorid) und BCIP (5-Brom-4-chlor-3'-indolylphosphat p-Toluidinsalz) ergibt eine intensive, unlösliche schwarz-violette Ausfällung, wenn sie mit alkalischer Phosphatase, einem beliebten Enzym-Konjugat für Antikörpersonden, reagiert. Pierce NBT und BCIP Pulver sind einzeln und als zwei praktische, gebrauchsfertige Lösungen (mit oder ohne Levamisol-Suppressor der endogenen Phosphataseaktivität) erhältlich.Besondere Merkmale:
AP-Substrat – zum Nachweis von alkalischer Phosphatase (Alk-Phos) Aktivität auf festen Medien, einschließlich Nitrozellulose und PVDF-Membranen und fixierten Gewebeproben
Chromogen – keine spezielle Ausrüstung für die Visualisierung erforderlich; erzeugt einen schwarz-violetten Niederschlag, der leicht zu fotografieren ist
Verpackungsoptionen – Auswahl einzelner NBT und BCIP Pulver oder vorgefertigter, gebrauchsfertiger Lösungen mit oder ohne Levamisol-Suppressor
1-Step™ NBT/BCIP
- Ideal für Immunblotting-Anwendungen
- Minimale Variabilität zwischen Assays
1-Step NBT/BCIP plus Suppressor
- Ideal zum Färben von Geweben, die mit alkalischer Phosphatase aus Kälberdarm ohne die durch endogene Phosphatasen verursachten Interferenzen untersucht werden
- Enthält 1 mM Levamisol zur Hemmung der endogenen Phosphataseaktivität
Spezifikation
Pierce NBT-Substrat | |
Kolorimetrisch | |
Nitrozellulose, PVDF | |
Alkalische Phosphatase | |
Nach Erhalt bei 4 °C vor Feuchtigkeit geschützt lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
Substrat | |
Pulver | |
1 g | |
Alkalische Phosphatase |
Sicherheit und Handhabung
- NBT Substrate Powder (nitro-blue tetrazolium chloride)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZA4098221 | Analysenzertifikat | 02/02/2024 | 34035 |
YC35103670 | Analysenzertifikat | 09/03/2023 | 34035 |
SPECS | Analysenzertifikat | 10/08/2022 | 34035 |
WA3084853 | Analysenzertifikat | 06/01/2021 | 34035 |
VF29167513 | Analysenzertifikat | 10/06/2020 | 34035 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen