Learn More
Cole-Parmer™ Jenway™ Serie 74 Scanning-Spektrophotometer für den sichtbaren und sichtbaren/UV-Bereich mit CPLive™ Konnektivität
Nutzen Sie die Cloud-basierte, sichere Speicherung Ihrer Ergebnisse und Protokolle mit den Scanning-Spektrophotometern der Jenway Serie 74 für den sichtbaren und sichtbaren/UV-Bereich mit CPLive Konnektivität
Marke: Cole-Parmer™ 83056-23
9025.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24356" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mit dem anwenderfreundlichen 7”-HD-Farb-Touchscreen und der Benutzeroberfläche ist die Einrichtung ganz einfach
- Auswahl aus verschiedenen Messmodi ermöglicht die Handhabung einer Vielzahl von Anwendungen
- Einfache Konnektivität durch mehrere USB-Anschlüsse für Datenspeicherung und Druckerkonnektivität
- Vielseitig: kompatibel mit einer großen Auswahl an austauschbaren Zubehörteilen
Spezifikation
± 0,01 A bei 1.000 Absorption | |
CE | |
-300 bis 9999 | |
Nano-Scanning Mikrovolumen-Spektralphotometer mit CPLive™ Cloud-Konnektivität; Weiß/Blau | |
Touchscreen | |
Xenon | |
Spektralphotometer | |
198 bis 1000 nm | |
10 GB Speicher | |
0 bis 199,9 %T | |
±2 nm |
−0,3 bis +2,5 A | |
Weiß und Blau | |
2x USB-A, 1x USB-B, Ethernet RJ45 | |
Silizium-Photodiode | |
50 x 28 x 15,6 cm | |
5 nm | |
100/240 V | |
50/60 Hz | |
Einzeln | |
<0,5 % bei 340 nm und 220 nm | |
±0,5 nm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Erstellen Sie jetzt auf CPLive.coleparmer.com ein kostenloses Konto, um die Vorteile eines unbegrenzten Datenspeichers zu nutzen und Ihre wertvolle Arbeit mit Kollegen in Ihrem Labor oder auf der ganzen Welt zu teilen.