Learn More
Hughes Jacketed and Insulated Tank Shower
Insulated emergency tank shower with eye/face wash unit, for use in non-hazardous hot climates. Designed to meet and exceed ANSI standards by providing tepid water, even when there is no mains water supply.
Marke: Hughes HSHJ14K3SS
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Isolierte Notfalldusche mit Tank und Augen-/Gesichtsspüleinheit für den Einsatz in nicht gefährlichen heißen Klimazonen
- Ummantelte und isolierte Modelle halten eine konstante Temperatur aufrecht
- Geeignet für den Einsatz bei ungenügendem Wasserdruck
- Seitlich angebrachte Augen-/Gesichtsspüleinheit
- Erfüllt und übertrifft ANSI-Standards, indem sie mehr als 15 Minuten lang lauwarmes Wasser bei einem garantierten Durchfluss von 76 Litern pro Minute liefert, selbst wenn keine Wasserversorgung vorhanden ist
Spezifikation
350 l | |
Edelstahl | |
Tankdusche |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hughes Jacketed and Insulated Tank Shower > Tankdusche; Kapazität: 350 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur