Learn More
Tocris Bioscience™ J 147
Neuroprotective and neurotrophic compound; reduces Aβ40 and Aβ42 levels
Marke:  Tocris Bioscience™ 5081/10
190.92 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18793429
  • 215.00 € / 10 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
J 147 is a potent neuroprotective and neurotrophic compound. Protects against neurotoxicity in cortical neurons in vitro (EC50 = 25 - 200 nM). Reduces soluble Aβ40 and Aβ42 levels and increases BDNF levels in the hippocampus in vivo. Enhances memory in wild type rats. Prevents memory deficits and rescues cognitive deficits in young and aged transgenic Alzheimer's disease mice, respectively. Orally active.
Spezifikation
Spezifikation
>99%
J 147
J 147
10 mg
350.33
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke