Learn More
Tocris Bioscience™ J 147
Neuroprotective and neurotrophic compound; reduces Aβ40 and Aβ42 levels
215.00 € - 853.00 €
Spezifikation
Reinheit | >99% |
---|---|
Produkttyp | J 147 |
Molekulargewicht | 350.33 |
Hemmstoffe | J 147 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18793429
|
Tocris Bioscience™
5081/10 |
10 mg |
215.00 €
10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18769716
|
Tocris Bioscience™
5081/50 |
50 mg |
853.00 €
50 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Potent neuroprotective and neurotrophic compound. Protects against neurotoxicity in cortical neurons in vitro (EC50 = 25 - 200 nM). Reduces soluble Aβ40 and Aβ42 levels and increases BDNF levels in the hippocampus in vivo. Enhances memory in wild type rats. Prevents memory deficits and rescues cognitive deficits in young and aged transgenic Alzheimer's disease mice, respectively. Orally active.Spezifikation
>99% | |
J 147 | |
350.33 | |
J 147 |
Nur für Forschungszwecke