Learn More
Tocris Bioscience™ IWP L6
Potent PORCN inhibitor
204.00 € - 771.00 €
Spezifikation
Reinheit | >98% |
---|---|
Produkttyp | IWP L6 |
Molekulargewicht | 472.58 |
Hemmstoffe | IWP L6 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18738817
|
Tocris Bioscience™
4992/50 |
50 mg |
771.00 €
50 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18777387
|
Tocris Bioscience™
4992/10 |
10 mg |
204.00 €
10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Potent inhibitor of Porcupine (PORCN), a membrane-bound O-acyltransferase (MBOAT) (EC50 = 0.5 nM). Shown to inhibit Wnt-dependent processes such as tailfin regeneration and posterior axis formation in zebrafish; also reduces branching morphogenesis in cultured mouse embryonic kidneys.Spezifikation
>98% | |
IWP L6 | |
472.58 | |
IWP L6 |
Nur für Forschungszwecke