Learn More
Tocris Bioscience™ IWP L6
Potent PORCN inhibitor
Marke: Tocris Bioscience™ 4992/10
160.69 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IWP L6 is a potent inhibitor of Porcupine (PORCN), a membrane-bound O-acyltransferase (MBOAT) (EC50 = 0.5 nM). Shown to inhibit Wnt-dependent processes such as tailfin regeneration and posterior axis formation in zebrafish; also reduces branching morphogenesis in cultured mouse embryonic kidneys.Spezifikation
>98% | |
IWP L6 | |
IWP L6 |
10 mg | |
472.58 |
Nur für Forschungszwecke