Learn More
Isoxazol-5-Carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11437576
Isoxazol-5-Carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437576
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11437576
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14625.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62348-13-4
Summenformel C4H2ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 131.52
MDL-Nummer MFCD00067868
InChI-Schlüssel NASLINFISOTVJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoxazole-5-carbonyl chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride, isoxazole-5-carbonylchloride, isoxazole-5-carboxylic acid chloride, acmc-1bhwq, 5-isoxazolecarbonylchloride, isoxazol-5-carbonyl chloride, isoxazole-5-carbonyl-chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride 9ciMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2736707
IUPAC-Name 1,2-Oxazol-5-Carbonylchlorid
SMILES ClC(=O)C1=CC=NO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoxazole-5-carbonyl chloride
Siedepunkt 167°C to 168°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 4375023
Formelmasse 131.52
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10229091 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/06/2023 Catalog NumberA14625,A14625.03,A14625.06
Chargennummer10104568 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14625.03,A14625.06
Chargennummer10229091 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14625.03,A14625.06
ChargennummerGBFA017501 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14625.03,A14625.06
Chargennummer10191890 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14625.03,A14625.06
Name des Produkts
Isoxazol-5-Carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >