Learn More
3,5-Dimethylisoxazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
The optimization of 3,5-dimethylisoxazole derivatives to develop potent inhibitors of the BET (bromodomain and extra terminal domain) bromodomain family with good ligand efficiency. It has hypoglycemic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Die Optimierung von 3,5-Dimethylisoxazol-Derivaten zur Entwicklung potenter Inhibitoren der BET-Familie (Bromodomäne und extraterminale Domäne) mit guter Ligandeneffizienz. Es weist hypoglykämische Aktivität auf.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,5-Dimethylisoxazole |
Schmelzpunkt | -14°C |
Dichte | 0.992 |
Siedepunkt | 142°C to 144°C |
Flammpunkt | 31°C (87°F) |
Brechungsindex | 1.4415 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 106324 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |