Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Umwälzthermostate für Heizbäder: Modell 6200 H24
Die zuverlässigen und leistungsstarken Heizgeräte ermöglichen ein schnelles Aufheizen der Flüssigkeit und gewährleisten die Eignung der Flüssigkeit für Ihre Anwendung.
2315.00 €
Spezifikation
Pumpentyp Kraft und Absaugung
Temperaturbereich 10°C bis 200°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Frequenz Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Frequenz Preis Menge & Verfügbarkeit  
11326681
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
211313100
50 Hz
2315.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der Standardschaltkreis für die Übertemperaturabschaltung ist benutzerdefiniert, um sicherzustellen, dass die Anwendungstemperaturen die Sollwertparameter nicht überschreiten
  • Abschaltung bei hohen Temperaturen und niedrigem Wasserstand
  • Die kompakte Standfläche nutzt die Arbeitsfläche maximal
  • Vorrichtung für die externe Umwälzung mit 8 und 12 mm-Anschlüssen sowie Vor- und Rücklaufklemmen
  • Alle Badthermostate werden mit einer Badabdeckung geliefert
  • Hochwertige Edelstahlbäder
  • Der Badablass mit integrierten Ventil sitzt bei allen Geräten auf der Frontseite
Spezifikation
Spezifikation
Kraft und Absaugung
10°C bis 200°C