Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Umwälzthermostate für Heizbäder: Modell 6200 H24
Die zuverlässigen und leistungsstarken Heizgeräte ermöglichen ein schnelles Aufheizen der Flüssigkeit und gewährleisten die Eignung der Flüssigkeit für Ihre Anwendung.
Marke: Fisherbrand™ 211313100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der Standardschaltkreis für die Übertemperaturabschaltung ist benutzerdefiniert, um sicherzustellen, dass die Anwendungstemperaturen die Sollwertparameter nicht überschreiten- Abschaltung bei hohen Temperaturen und niedrigem Wasserstand
- Die kompakte Standfläche nutzt die Arbeitsfläche maximal
- Vorrichtung für die externe Umwälzung mit 8 und 12 mm-Anschlüssen sowie Vor- und Rücklaufklemmen
- Alle Badthermostate werden mit einer Badabdeckung geliefert
- Hochwertige Edelstahlbäder
- Der Badablass mit integrierten Ventil sitzt bei allen Geräten auf der Frontseite
Spezifikation
Kraft und Absaugung | |
2000 W | |
56,13 x 36,32 x 414 cm | |
230 V 50 Hz | |
50 Hz |
10°C bis 200°C | |
6200 H24 | |
16,8 kg | |
230 V |