Learn More
Isopropanol, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 12556817
Isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12556817
5 l, Plastikeimer
Click to view available options
Menge:
5 l
Verpackung:
Plastikeimer
Artikelnummer. 12556817
Marke: Thermo Scientific Acros 444250050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropanol
CAS 67-63-0
Schmelzpunkt -89.5 °C
Dichte 0.7850 g/ml
Siedepunkt 81.0 °C bis 83.0 °C
Flammpunkt 12 °C
Verpackung Plastikeimer
Summenformel C3H8O
Strukturformel (CH3)2CHOH
Brechungsindex 1.3760 bis 1.3780
Menge 5 l
Merck Index 15,5254
Relative Dichte 0.785
Synonym Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Avantin, sec-Propylalkohol, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: mischbar. Andere Löslichkeiten: löslich in Methanol, Ethanol, Methylenchlorid, DMF und Aceton, mischbar mit Alkohol, Ether und Chloroform, unlöslich in Salzlösungen
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)O
IUPAC-Name Propan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 60.1
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Viskosität 2.27 mPa.s (20°C)
Formelmasse 60.1
Güte Technisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466347 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2024 Catalog Number444250050
ChargennummerA0458256 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2023 Catalog Number444250050
ChargennummerA0449837 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2023 Catalog Number444250050
ChargennummerA0398038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number444250050
ChargennummerA0392031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number444250050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Isopropanol, Thermo Scientific Chemicals >