Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Overall ohne Kapuze mit Nackenband Artikelnummer.: 15604904
Zum Warenkorb hinzufügen
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Overall ohne Kapuze mit Nackenband
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15604904 Alle ansehen DuPont Produkte
Mittel
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Artikelnummer. 15604904
Marke: DuPont™ D15429659
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sauber verarbeitet für maximale Reinheit, durch Gammabestrahlung sterilisiert. DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Overall ohne Kapuze mit Nackenband bietet eine inhärente Barriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche, wasserbasierte leichte Flüssigkeitsspritzer. Atmungsaktiv und fusselarm.
  • In den Größen S bis XXXL lieferbar
  • Sauber verarbeitet und gammasterilisiert
  • Gebundene innere Säume. Elastischer Bund hinten für gute Passform
  • Tyvek™-beschichtete elastische Daumenschlaufen
  • Tunnelelastizierung an Handgelenken und Knöcheln
  • Reißverschluss vorne
  • Sturmklappe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe Mittel
Material HDPE
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Taillenform Gummizüge an der Rückseite
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Verschlusstyp Reißverschluss vorne
Saumtyp Gebunden
Sterilität Steril
Zertifizierung/Konformität Sauber verarbeitet und gammasterilisiert mit SAL von 10-6 (ISO 11137-1), vollständige Rückverfolgbarkeit auf allen sterilisierten Kleidungsstücken mit verfügbaren Sterilitätszertifikaten, geeignet für den Einsatz in Reinräumen der GMP-Klasse A/B (ISO-Klasse 5), Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5-B und 6-B, EN 14126 (Barriere gegen infektiöse Substanzen), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)
Zertifizierungen/Konformität (Europa) GMP class A/B, Category III, Type 5-B and 6-B, EN 14126, EN 1073-2
Modell D15429659
Größe (metrisch) Brustkorb 92 bis 100 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Biotechnologie, Pharmazie, Herstellung medizinischer Geräte, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetikindustrie und andere kritische oder kontrollierte Umgebungen
Menge 25/Pckg.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Dupont Tyvek - IsoClean design
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Dupont Tyvek IsoClean design
  • Dupont Tyvek - Packaging for CE certified IsoClean garments
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Dupont Tyvek Packaging for CE certified IsoClean garments
  • DuPont Tyvek - IsoClean
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    DuPont Tyvek IsoClean
Brochures
Posters
Product Information
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAHS2445146 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum11/12/2024 Catalog NumberD15429659
ChargennummerAHS2445159 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum11/12/2024 Catalog NumberD15429659
ChargennummerAHS2444121 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum11/12/2024 Catalog NumberD15429659
ChargennummerAHS2442124 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum11/12/2024 Catalog NumberD15429659
ChargennummerAHS2443140 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum11/12/2024 Catalog NumberD15429659
Der Benutzer sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Overall ohne Kapuze mit Nackenband >