Learn More
Brady™ ISO-Sicherheitsschild - Brandmelder mit blinkendem Licht
Weist auf ein blinkendes Gerät und damit auf einen ausgelösten Brandmelder hin
5.80 € - 19.50 €
Spezifikation
Material | Polypropylene |
---|---|
Menge | 1 Sign |
Montageart | Surface Mount |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Facility Identification, Safety Identification |
Form | Square |
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17891735
|
Brady™
311205 |
White on Red | 100 x 100 mm |
5.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17801745
|
Brady™
311206 |
White on Red | 148 x 148 mm |
10.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17881735
|
Brady™
311207 |
White on Red | 200 x 200 mm |
10.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17871735
|
Brady™
311208 |
White on Red | 250 x 250 mm |
13.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17831785
|
Brady™
311209 |
White on Red | 315 x 315 mm |
14.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17851785
|
Brady™
311210 |
White on Red | 400 x 400 mm |
19.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17841745
|
Brady™
311220 |
Photoluminescent on Red | 100 x 100 mm | Class B |
6.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17841705
|
Brady™
311223 |
Photoluminescent on Red | 100 x 100 mm | Class C |
7.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17811695
|
Brady™
311221 |
Photoluminescent on Red | 150 x 150 mm | Class B |
6.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17831745
|
Brady™
311224 |
Photoluminescent on Red | 150 x 150 mm | Class C |
8.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17871705
|
Brady™
311222 |
Photoluminescent on Red | 200 x 200 mm | Class B |
8.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17841785
|
Brady™
311225 |
Photoluminescent on Red | 200 x 200 mm | Class C |
11.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Weist auf ein blinkendes Gerät und damit auf einen ausgelösten Brandmelder hin
Spezifikation
Polypropylene | |
Surface Mount | |
Square | |
Fire Alarm Flashing Light |
1 Sign | |
Facility Identification, Safety Identification | |
Universal | |
Safety Sign |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ ISO-Sicherheitsschild - Brandmelder mit blinkendem Licht