Learn More
Brady™ ISO-Sicherheitsschild - Brandmelder mit blinkendem Licht
Weist auf ein blinkendes Gerät und damit auf einen ausgelösten Brandmelder hin
Marke: Brady™ 311205
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Weist auf ein blinkendes Gerät und damit auf einen ausgelösten Brandmelder hin
Spezifikation
Polypropylene | |
Surface Mount | |
3.94 in. | |
-40°C to +120°C | |
-40°F to +248°F | |
100 x 100 mm | |
Safety Sign |
1 Sign | |
Facility Identification, Safety Identification | |
3.94 in. | |
Square | |
Universal | |
Fire Alarm Flashing Light | |
White on Red |