Learn More
Brady™ ISO-Sicherheitsschild - Brandmelder mit blinkendem Licht
Weist auf ein blinkendes Gerät und damit auf einen ausgelösten Brandmelder hin
30.05 € - 54.65 €
Spezifikation
Ausführung | Glanz |
---|---|
Material | PVC |
Menge | 1 Sign |
Montageart | Surface Mount |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Facility Identification, Safety Identification |
Produktcode | Marke | Zertifizierung/Konformität | Abmessungen (L x B) | Material | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zertifizierung/Konformität | Abmessungen (L x B) | Material | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17861765
|
Brady™
311226 |
Class B | 151 x 151 mm | PVC | L-shaped |
30.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17831795
|
Brady™
311227 |
Class B | 151 x 151 mm | PVC | V-shaped |
36.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17821795
|
Brady™
311228 |
Class C | 151 x 151 mm | PVC | L-shaped |
45.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17841765
|
Brady™
311229 |
Class C | 151 x 151 mm | PVC | V-shaped |
54.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Weist auf ein blinkendes Gerät und damit auf einen ausgelösten Brandmelder hin
Spezifikation
Glanz | |
1 Sign | |
Facility Identification, Safety Identification | |
5.94 in. | |
-40°F to +150°F | |
151 x 151 mm | |
Safety Sign |
PVC | |
Surface Mount | |
5.94 in. | |
-40°C to +66°C | |
Universal | |
Fire Alarm Flashing Light | |
Photoluminescent on Red |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ ISO-Sicherheitsschild - Brandmelder mit blinkendem Licht