Learn More
Brady™ ISO-Sicherheitsschild - Brandmelder mit blinkendem Licht
Weist auf ein blinkendes Gerät und damit auf einen ausgelösten Brandmelder hin
Marke: Brady™ 311226
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Weist auf ein blinkendes Gerät und damit auf einen ausgelösten Brandmelder hin
Spezifikation
Class B | |
PVC | |
Surface Mount | |
5.94 in. | |
-40°C to +66°C | |
-40°F to +150°F | |
151 x 151 mm | |
Safety Sign |
Glanz | |
1 Sign | |
Facility Identification, Safety Identification | |
5.94 in. | |
L-shaped | |
Universal | |
Fire Alarm Flashing Light | |
Photoluminescent on Red |