Learn More
Cole-Parmer™ Ismatec IP digitale Peristaltikpumpe
Ismatec™ IP digitale Mehrkanal-Peristaltikpumpen verfügen über acht Edelstahlrollen, die für eine reibungslose Drehung und einen präzisen Flüssigkeitsdurchfluss gleichzeitig mittels Planetenräder angetrieben werden.
Marke: Cole-Parmer™ 78011-09
Beschreibung
- Gleichmäßiger, präziser Fluss und weniger Schlauchwechsel
- Das Planetengetriebe mit acht Edelstahl-Rotoren reduziert die Pulsation, erhöht die Durchflussgenauigkeit und verlängert die Lebensdauer der Schläuche
- Die vierstellige LED-Anzeige erleichtert die Wiederholbarkeit
- Steuerung der Pumpe über die 6-Tasten-Tastatur oder analoge und TTL-externe Signale
- Automatische Verschlusskassetten sind einfach im Gebrauch und liefern reproduzierbare Ergebnisse
- Durchflussrate 0,002 bis 44 ml/min pro Kanal
Spezifikation
Mehr als ± 1 % | |
0,008 bis 176 ml/min | |
0,4 bis 45 U/min | |
Lackierter Stahl | |
230 V |
Digitale variable Drehzahl | |
14,5 psi | |
Click-and-Go-Kassette und Netzkabel | |
Patrone | |
50/60 Hz |