Learn More
Greiner Bio-One 96-Well-Mikrotiterplatten mit halbem ELISA-Bereich
Für diagnostische und immunologische Forschungsanwendungen. Greiner Bio-One 96-Well Standard-ELISA-Mikrotiterplatten mit hoher Bindungskapazität sind frei von nachweisbarer DNase, RNase und humaner DNA.
Marke: Greiner Bio-One 675161
Beschreibung
- Nicht-pyrogen
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Material: Kristallklares Polystyrol
- Alphanumerische Well-Kodierung
- Geeignet für Transmissionsmessungen
- Well-zu-Well-Abstand: 9 mm
- Insbesondere tre-
Zertifizierungen
DIN ISO 9001
Spezifikation
Nein | |
Ohne Deckel | |
Durchsichtig | |
96 | |
Unbehandelt | |
Runder, flacher Boden (F-Well) | |
10 | |
Durchsichtig |
Halbfläche | |
8 x 12 | |
Polystyrol | |
Steril | |
199 μl | |
40 | |
40/Karton | |
Kaminähnlich |