Learn More
Micronova™ Bestrahltes Reinraum-Vinylband
Dieses bestrahlte Vinylklebeband für den Reinraum, mit sauber abgehendem Gummikleber, passt seine Form extrem gut an und ist ideal für die Medienvorbereitung, das Stapeln, die Farbcodierung und die Verpackung in kritischen und aseptischen Verarbeitungsanwendungen.
Marke: Micronova™ CR100-1WHIR
1079.43 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Bestrahlungsbescheinigung und Chargenrückverfolgbarkeit
Beschreibung
Wird für die Medienvorbereitung, Sortierung, Farbcodierung und Verpackung verwendet
Das Micronova bestrahlte Vinyl-Klebeband für den Reinraum wurde entwickelt, um die Partikelzahl und die Biobelastung bei kritischen und aseptischen Verarbeitungsanwendungen zu begrenzen. Dieses Band passt seine Form extrem gut an und eignet sich ideal zum Versiegeln von gebogenen und unregelmäßigen Oberflächen, und der synthetische Gummikleber sorgt für ein sauberes Ablösen von Wafer-Kartuschen und den meisten Reinraumarbeitsflächen.
- Bestrahltes, ultraverarbeitetes, druckempfindliches Vinylband
- Geringe Partikel- und Biobelastung
- Synthetischer Kautschukkleber, gewährleistet ein sauberes Ablösen von den meisten Oberflächen
- Extrem formanpassungsfähig, zum Abkleben und Abdichten gekrümmter und unregelmäßiger Oberflächen
- Ideal für die Stapelung, Farbcodierung, Verpackung usw. in aseptischen Bereichen
- Hervorragend für Reinraum-Konstruktionsbereiche geeignet
- Kann mit einem Reinraumstift beschrieben werden
- Im Reinraum verarbeitet und auf einen Kunststoffkern gewickelt
- Lieferung mit vollständiger Zertifizierung der Bestrahlung und Chargenrückverfolgbarkeit
- Wird einzeln doppelt verpackt geliefert
- Erhältlich in Transparent, Weiß und Hellblau
- Erhältlich in Breiten von 1/2, 3/4, 1 und 2 Zoll
- Rollenlänge: 33 m (36 yd.)
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Naturkautschuk | |
Weiß | |
Klebeband | |
Klebeband für den Reinraum | |
Plattenversiegelung, Markierung und Farbcodierung in aseptischen Umgebungen | |
60 °F bis 80 °F | |
33 x 25,4 mm (36 yd x 1 in.) | |
33 m | |
25,4 mm |
ISO 9001 Certified Facility, Certificate of Irradiation, Certificate of Conformance | |
Vinyl | |
Matte | |
Vinyl, Kunststoff | |
Steril | |
36/Cs. | |
16 °C bis 27 °C | |
36 yd. (2,01 m) | |
1 in. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
047885-000 | Qualitätsbescheinigung | 20/02/2025 | CR100-1WHIR |
047636-000 | Qualitätsbescheinigung | 06/02/2025 | CR100-1WHIR |
047038-000 | Qualitätsbescheinigung | 03/01/2025 | CR100-1WHIR |
047135-000 | Qualitätsbescheinigung | 03/01/2025 | CR100-1WHIR |
045532-000 | Qualitätsbescheinigung | 15/10/2024 | CR100-1WHIR |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
31Stunden
9Minuten
38Sekunden
55Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %