Learn More
Micronova™ Bestrahlte Reinraumstifte
BIOPHARMA
Die Stifte und Marker für Reinräume verfügen über eine ungiftige, permanente und schnell trocknende Tinte auf Alkoholbasis, die licht- und wasserbeständig ist. Zum Schreiben auf Laborartikeln, kalten oder nassen Oberflächen und Kunststoffbeuteln. Schmiert nicht auf wiederverwendbarem Glas, Metall oder Porzellan, sondern kann abgewischt werden.
87.43 € - 392.00 €
Spezifikation
Material HDPE
Material der Abdeckung HDPE
Abmessungen (L x B x H) 5.75 x 0.375 x 0.375 in.(14.6 x 0.953 x 0.953 cm)
Länge (angloamerikanisch) 5,75 in.
Breite (angloamerikanisch) 0.375 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Farbe Spitzenform Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Spitzenform Preis Menge & Verfügbarkeit  
11966875
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Micronova™
PEN-02IR
Blau 0,7 mm-Spitze
392.00 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13147726
Unterlagen ansehen
Micronova™
PEN-16IRD
Blau 0,7 mm-Spitze Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11956875
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Micronova™
PEN-01IR
Schwarz 0,7 mm-Spitze
313.00 €
100 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13107726
Unterlagen ansehen
Micronova™
PEN-03IR
Rot 0,7 mm-Spitze Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Natriumarme Tinte
  • Spezieller Poly-Zylinder begrenzt die Partikelerzeugung
  • Erhältlich in schwarz, blau und rot
  • Gammabestrahlte Stifte sind ebenfalls erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
HDPE
5.75 x 0.375 x 0.375 in.(14.6 x 0.953 x 0.953 cm)
0.375 in.
Nicht autoklavierbar
Nein
Reinraumstift
2 lb.
HDPE
5,75 in.
0.953 cm
ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Irradiation and Certificate of Conformance
Dokumentation und Kennzeichnung für Reinräume und aseptische Umgebungen
Steril
0.907 kg
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ Bestrahlte Reinraumstifte