Learn More
Micronova™ Bestrahlte Reinraumstifte
Die Stifte und Marker für Reinräume verfügen über eine ungiftige, permanente und schnell trocknende Tinte auf Alkoholbasis, die licht- und wasserbeständig ist. Zum Schreiben auf Laborartikeln, kalten oder nassen Oberflächen und Kunststoffbeuteln. Schmiert nicht auf wiederverwendbarem Glas, Metall oder Porzellan, sondern kann abgewischt werden.
Marke: Micronova™ PEN-02IR
319.14 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Natriumarme Tinte
Die bestrahlten Micronova Reinraum-Kugelschreiber mit natriumarmer Tinte und Zylindern zur Begrenzung der Partikelerzeugung sind für die Dokumentation und Kennzeichnung in Reinräumen und aseptischen Umgebungen vorgesehen. Gammabestrahlte Stifte eignen sich für aseptische Anwendungen gemäß ISO 5 und andere reine Produktionsbereiche.
- Kugelschreiber für den Reinraum mit nicht entfernbarer, natriumarmer Tinte
- Für die Dokumentation und Kennzeichnung in Reinräumen
- Weißer hochdichter Polypropylen-Zylinder
- Hält dem Abwischen mit IPA, Bleichmittel und Phenol stand
- Erhältlich mit Kappe oder in einziehbarer Ausführung
- Schwarze, blaue oder rote Tinte
- Gammabestrahlt für aseptische Umgebungen erhältlich
Spezifikation
HDPE | |
Blau | |
HDPE | |
5.75 x 0.375 x 0.375 in.(14.6 x 0.953 x 0.953 cm) | |
14,6 cm | |
0.953 cm | |
ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Irradiation and Certificate of Conformance | |
0.953 cm | |
Dokumentation und Kennzeichnung für Reinräume und aseptische Umgebungen | |
Reinraumstift | |
8 x 8 x 8 in. | |
0,7 mm-Spitze | |
0.907 kg |
No | |
White | |
Mit Deckel | |
5,75 in. | |
0.375 in. | |
Nicht autoklavierbar | |
0.375 in. | |
Nein | |
10 Stifte/Beutel, dann doppelt verpackt | |
10/Packung | |
Steril | |
2 lb. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
048051-000 | Qualitätsbescheinigung | 20/02/2025 | PEN-02IR |
046456-000 | Qualitätsbescheinigung | 13/11/2024 | PEN-02IR |
045268-000 | Qualitätsbescheinigung | 11/11/2024 | PEN-02IR |
046179-000 | Qualitätsbescheinigung | 30/10/2024 | PEN-02IR |
046952-000 | Analysenzertifikat | 09/12/2024 | PEN-02IR |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %