Learn More
Eisen(III)-Nitrat-Nonahydrat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10675682
Eisen(III)-Nitrat-Nonahydrat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10675682
1 kg
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Artikelnummer. 10675682
Marke: Fisher Chemical I/1075/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Eisen(III)-nitrat-Nonahydrat, zertifiziertes AR für die Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-61-8
Summenformel FeH18N3O18
Molekulargewicht (g/mol) 403.99
MDL-Nummer MFCD00149708
InChI-Schlüssel SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 16211566
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 47°C
Farbe Violett
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
IUPAC-Name Eisen(3+);trinitrat;nonahydrat
Formelmasse 404g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) nitrate nonahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Iron(III) nitrate nonahydrate, Ferric nitrate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eisen(III)-Nitrat-Nonahydrat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™ >