Learn More
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat, > 99 %, ACS, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11382448
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat, > 99 %, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382448
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11382448
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014498.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Luftempfindlich
Iron(II) sulfate heptahydrate is used as a precursor to prepare other iron compounds such as a lawn conditioner and a mordant for wool dyeing. It is actively used in the manufacture of ink including iron gall ink. As a reducing agent, it participates in the reduction of chromate in cement. It is also used in industrial water treatment plants to remove phosphate. It is also used in the gold refining process to precipitate metallic gold. Woodworkers use aqueous solutions of ferrous sulfate to color maple wood a silvery hue. It finds application in the treatment of iron chlorosis, which arises due to deficiency of iron in horticulture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-63-0
Summenformel FeH14O11S
Molekulargewicht (g/mol) 278.01
MDL-Nummer MFCD00149719
InChI-Schlüssel SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(II) sulfate heptahydrate
Schmelzpunkt 64°C-6H2O
Namenshinweis For ACS analysis
Farbe Grün
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich >99%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in alcohol.
IUPAC-Name Eisen(2+);sulfat;heptahydrat
Formelmasse 278.02 (151.91 Anhydrous)
Güte ACS
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Aussehen Green crystalline
Dichte 1.897 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY04K030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2024 Catalog Number014498.30,014498.A1
ChargennummerY04K016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2024 Catalog Number014498.30,014498.A1
ChargennummerW13K027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2024 Catalog Number014498.30,014498.A1
ChargennummerQ24K028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number014498.30,014498.A1
ChargennummerU10J014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number014498.30,014498.A1
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) sulfate heptahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat, > 99 %, ACS, Thermo Scientific Chemicals >