missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Eisen(II)-sulfat Heptahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11492178

Eisen(II)-sulfat Heptahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11492178
10,000 g
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11492178

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15178.0C

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Anwendungen
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat wird als Vorläufer verwendet, um andere Eisenverbindungen wie einen Rasenkonditionierer und ein Beizmittel für die Wollfärbung herzustellen. Es wird aktiv bei der Herstellung von Tinte verwendet, einschließlich Eisengallustinte. Als Reduktionsmittel ist es an der Reduktion von Chromat im Zement beteiligt. Es wird auch in industriellen Wasseraufbereitungsanlagen zur Entfernung von Phosphat verwendet. Es wird auch im Goldraffinierungsprozeß verwendet, um metallisches Gold zu fällen. Holzarbeiter verwenden wässrige Lösungen von eisenhaltigem Sulfat, um Ahornholz silbrig zu färben. Es findet Anwendung bei der Behandlung von Eisenchlorose, die durch Eisenmangel bei Pflanzen entsteht.

Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Alkohol.

Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7782-63-0
Summenformel FeH14O11S
Molekulargewicht (g/mol) 278.01
MDL-Nummer MFCD00149719
InChI-Schlüssel SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Iron(II) sulfate heptahydrate
Schmelzpunkt 64°C (in -6H2O)
Menge 10,000 g
Strukturformel FeSO4·7H2O
Merck Index 14,4057
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in alcohol.
IUPAC-Name Eisen(2+);sulfat;heptahydrat
Formelmasse 278.02 (151.91 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Dichte 1.897
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253238 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2024 Catalog NumberA15178.0E,A15178.0C,A15178.36
Chargennummer10250723 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA15178.0E,A15178.0C,A15178.36
Chargennummer10240575 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberA15178.0E,A15178.0C,A15178.36
Chargennummer10245762 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/10/2023 Catalog NumberA15178.0E,A15178.0C,A15178.36
Chargennummer10246632 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/05/2023 Catalog NumberA15178.0C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) sulfate heptahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.

RUO – Nur für Forschungszwecke

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Eisen(II)-sulfat Heptahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis