Learn More
Iridium(IV)-chlorid, 99.95 % (Metallbasis), Ir 56.5 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™ Artikelnummer.: 11386568
Iridium(IV)-chlorid, 99.95 % (Metallbasis), Ir 56.5 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Artikelnummer. 11386568
0.25 g
Click to view available options
Menge:
0.25 g
5 g
Artikelnummer. 11386568
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012184.01
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-97-5
Summenformel Cl4Ir
Molekulargewicht (g/mol) 334.017
MDL-Nummer MFCD00016155
InChI-Schlüssel CALMYRPSSNRCFD-UHFFFAOYSA-J
Synonym iridium iv chloride, iridium tetrachloride, iridium chloride ircl4, iridic chloride, unii-pcg7kvc21i, pcg7kvc21i, acmc-1cp8w, iridium iv chloride, premionMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24815
IUPAC-Name Iridiumtetrachlorid
SMILES Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iridium(IV) chloride
Schmelzpunkt (decomposition)
Physikalische Form Glasige amorphe Stücke/Pulver
Menge 0.25 g
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol and dilute hydrochloric acid.
Formelmasse 334.01
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen Drak brown to black glassy amorphous pieces/powder
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW27K021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2024 Catalog Number012184.01,012184.03,012184.06
ChargennummerW19K015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2024 Catalog Number012184.01,012184.03,012184.06
ChargennummerW19K018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2024 Catalog Number012184.01,012184.03,012184.06
ChargennummerU05K034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2024 Catalog Number012184.01,012184.03,012184.06
ChargennummerS10K012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2024 Catalog Number012184.01,012184.03,012184.06
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Iridium(IV)-chlorid, 99.95 % (Metallbasis), Ir 56.5 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™ >