Learn More
Iridium(IV)-oxid, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Ir 84.5 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11385667
Iridium(IV)-oxid, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Ir 84.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385667
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
Artikelnummer. 11385667
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043396.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12030-49-8
Summenformel CH4
Molekulargewicht (g/mol) 16.04
MDL-Nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD31654066 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI-Schlüssel VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Methan
SMILES C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iridium (IV) oxide
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1479
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 224.2
Reinheit (%) 99.99%
Güte Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 84.5% min
Geruch Geruchsneutral
Dichte 11.7 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iridium(IV) oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Iridium oxide
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Iridium(IV)-oxid, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Ir 84.5 % min., Thermo Scientific Chemicals >