Learn More
Memmert™ IPP Kühlinkubator mit Peltier-Kühlung und doppeltem Display, 32 L, Edelstahl
Temperaturbereich: 0 °C bis 70 °C
Marke: Memmert™ IPP30
3038.40 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25042" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbereich von 0 bis +70 °C
- 5 Modellgrößen (32 bis 749 Liter Volumen)
- 2 Modellvarianten: SingleDISPLAY und TwinDISPLAY
- Standardmäßige Doppeltüren bei allen Modellen: Verhindert Kontamination und Temperaturabfälle und ermöglicht gleichzeitig optimale Sicht auf den empfindlichen Inhalt durch die große Glasinnentür
- Die in die Peltier-Elemente integrierten Lüfter sorgen für schnellen Energietransfer und optimale Temperaturverteilung
Serviceleistungen
Drei Jahre für dieses Sortiment von sieben Artikeln
Spezifikation
CE | |
Edelstahl | |
Deutscher Typ | |
Temperaturbereich 0 °C bis +70 °C | |
Hochauflösendes TFT-Farbdisplay | |
2 | |
250 x 400 x 320 mm | |
400 mm | |
320 mm | |
58 kg | |
115/230 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
32 l | |
Edelstahl | |
< 70% | |
Gekühlter Inkubator | |
Werkskalibrierungszertifikat für 10 °C und 37 °C | |
0.1 °C | |
585 mm | |
707 mm | |
250 mm | |
42 kg | |
115/230 V |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Memmert Peltier-cooled incubators IPP
Technical Brochure
DateigrößeVersion: 1.6 MB
Incubators
DateigrößeVersion: 4.5 MB
MAXIMUM ENERGY EFFICIENCY, PRECISION
DateigrößeVersion: 1.2 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ IPP Kühlinkubator mit Peltier-Kühlung und doppeltem Display, 32 L, Edelstahl > Fassungsvermögen:32 L; 3 Einlegeböden; 1 Raster
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur