Learn More
Jod-Monochlorid, ACS, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11488480
Jod-Monochlorid, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488480
500 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11488480
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044348.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich
Iodine monochloride is used as a catalyst in organic synthesis. It is the source of electrophilic iodine in the synthesis of certain aromatic iodides. It is used to determine the iodine value of a substance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-99-0
Summenformel ClI
Molekulargewicht (g/mol) 162.35
MDL-Nummer MFCD00011354
InChI-Schlüssel QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode frenchMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24640
IUPAC-Name Iodochlorid
SMILES ClI
Spezifikation
Siedepunkt 96°C to 98°C
Chemischer Name oder Material Iodine monochloride
Schmelzpunkt 25°C to 27°C
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Schwarz-rot
Physikalische Form Kristallin/flüssig
Menge 500 g
Beilstein 3902972
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,ether,carbon disulfide.
Formelmasse 162.36
Güte ACS
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Aussehen Red-black crystalline/liquid
Dichte 3.182
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT11K010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/08/2024 Catalog Number044348.22,044348.14,044348.36
ChargennummerT13K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2024 Catalog Number044348.22,044348.14,044348.36
ChargennummerK08Q007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number044348.22,044348.14,044348.36
ChargennummerI28P17 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number044348.22,044348.14,044348.36
ChargennummerJ08Z056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number044348.22,044348.14,044348.36
Name des Produkts
Jod-Monochlorid, ACS, Thermo Scientific Chemicals >