Learn More
Iodmonochlorid, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10371781
Iodmonochlorid, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10371781
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10371781
Marke: Thermo Scientific Acros 412365000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-99-0
Summenformel ClI
Molekulargewicht (g/mol) 162.35
MDL-Nummer MFCD00011354
InChI-Schlüssel QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
PubChem CID 24640
IUPAC-Name Iodochlorid
SMILES ClI
Spezifikation
Siedepunkt 97.0°C
Chemischer Name oder Material Iodine monochloride
Schmelzpunkt 26.0°C
Farbe Braunrot
Physikalische Form Rauchende Flüssigkeit
Menge 500 g
Strukturformel ICl
Fieser 01,502; 08,261; 10,212; 11,268
Merck Index 15, 5060
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: decomposes, soluble in ethanol, ether and cs2
Formelmasse 162.36
Reinheit (%) 1.0 to 1.2 (I/Cl ratio of the WIJS solution prepared from the reagent)
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 3.2
Dichte 3.2000g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0442336 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2023 Catalog Number412365000,412361000
ChargennummerA031176 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/07/2021 Catalog Number412365000,412361000
ChargennummerA0387103 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2021 Catalog Number412365000,412361000
Name des Produkts
Iodmonochlorid, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >