Learn More
Invitrogen™ Invivofectamine™ 3.0 Reagent
Ein Lipid-Nanopartikel nicht tierischen Ursprungs, der für die hocheffiziente In-vivo-Abgabe von siRNA und miRNA an Maus-Leberzellen nach einer Injektion in die Schwanzvene entwickelt wurde
Marke: Invitrogen™ IVF3005
5177.50 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Verwendung des Invivofectamine™ 3.0 ReagenzDas Invitrogen™ Invivofectamine™ 3.0 Reagenz eignet sich ideal für die In-vivo-Abgabe von siRNA- und miRNA-Duplexen. Invivofectamine™ 3.0/RNA-Komplexe werden mit einem Niedrigvolumen- und Niedrigdruckverfahren ohne Toxizität und ohne Stressreaktion im Tier verabreicht. Invivofectamine™ 3.0 kann auch mit BLOCK-iT™-Fluoreszenzsteuerungen kombiniert werden, um die Bioverteilung der siRNA oder miRNA zu verfolgen.
Nur zu Forschungszwecken. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Synthetische siRNA, siRNA, miRNA, RNAi | |
Modelle für kleine Tiere | |
50 Reaktionen | |
Reagenz | |
siRNA, miRNA | |
Trockeneis |
Hepatozytenzelle | |
Lipidbasierte Transfektion, Lipid-Nanopartikel, LNPs | |
Transfektion | |
Invivofectamine™ | |
50 Reaktionen | |
Ja |