Learn More
Invitrogen™ Invivofectamine™ 3.0 Reagent
Artikelnummer. p-6960076
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10
50 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15331018
Marke: Invitrogen™ IVF3001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ein Lipid-Nanopartikel nicht tierischen Ursprungs, der für die hocheffiziente In-vivo-Abgabe von siRNA und miRNA an Maus-Leberzellen nach einer Injektion in die Schwanzvene entwickelt wurde
Verwendung des Invivofectamine™ 3.0 Reagenz
Das Invitrogen™ Invivofectamine™ 3.0 Reagenz eignet sich ideal für die In-vivo-Abgabe von siRNA- und miRNA-Duplexen. Invivofectamine™ 3.0/RNA-Komplexe werden mit einem Niedrigvolumen- und Niedrigdruckverfahren ohne Toxizität und ohne Stressreaktion im Tier verabreicht. Invivofectamine™ 3.0 kann auch mit BLOCK-iT™-Fluoreszenzsteuerungen kombiniert werden, um die Bioverteilung der siRNA oder miRNA zu verfolgen.
Nur zu Forschungszwecken. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Zelltyp Hepatozytenzelle
Probentyp Synthetische siRNA, siRNA, miRNA, RNAi
Transfection Technique Lipidbasierte Transfektion, Lipid-Nanopartikel, LNPs
Spezies Modelle für kleine Tiere
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transfektion
Anzahl Reaktionen 10
Produktlinie Invivofectamine
Produkttyp Reagenz
Menge 10 reactions
RNAi-Typ siRNA, miRNA
Serum-kompatibel Ja
Versandbedingung Trockeneis