Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ TBE-Puffer, 10x
GREENER_CHOICE
Kompatibel mit Agarose-Gelen
Marke:  Invitrogen™ 15581044
18.88 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10358142
  • 28.32 € / 1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
UltraPure 10X TBE Puffer ist eine steril filtrierte Lösung aus 1 M Tris, 0,9 M Borsäure und 0,01 M EDTA, die zur Herstellung von 1X Puffer für die Polyacrylamid- und Agarose-Gelelektrophorese verwendet wird.
  • UltraPure 10X TBE Puffer ist in 1 l-Kunststoffflaschen/10 l-Cubitainer™ Box erhältlich
  • Leistungs- und Qualitätskontrolle: Es wurde keine DNase-, RNase- oder Protease-Aktivität festgestellt. Nachhaltige Verpackung
Acrylamidgel-Elektrophorese, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, Gel-Elektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Laufpuffer
Inhalt: Eine Flasche (1 l) UltraPure™ 10X TBE-Puffer
Lagerung: Raumtemperatur
Polyacrylamid-Gele, Agarose-Gele
UltraPure™
1 l
10 X
Flasche
Nukleinsäure-Gelelektrophorese, Blotting
TBE-Puffer
Raumtemperatur
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2454557 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15581044
Chargennummer2703616 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15581044
Chargennummer2698745 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15581044
Chargennummer2750330 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15581044
Chargennummer2744700 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15581044
Name des Produkts
Invitrogen™ UltraPure™ TBE-Puffer, 10x > 1 l