Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ SDS-Lösung, 10 %
Gefiltert und gebrauchsfertig
Marke: Invitrogen™ 24730020
Beschreibung
UltraPure 10 % SDS-Lösung ist eine vorgemischte wässrige Lösung, die 10 % Natriumdodecylsulfat (SDS) enthält. SDS ist ein Proteindenaturierungsmittel, das bei der Polyacrylamid-Gel-Elektrophorese zur Bestimmung des Molekulargewichts eingesetzt wird.
- Dient zur Dissoziation von Nukleinsäure-Protein-Komplexen in DNA-Extraktionsprotokollen, zur Unterbrechung von Zellmembranen und zur Vorbereitung von Vorhybridisierungs- und Hybridisierungslösungen
- Nachhaltige Verpackung
Analyse & Aufreinigung von DNA & RNA, DNA-Extraktion, Genexpressionsanalyse & Genotypisierung, Reagenzien & Zubehör für allgemeine Aufreinigung von genomischer DNA, Aufreinigung von genomischer DNA, Microarray-Analyse, Northern Blotting, Nukleinsäure-Gel-Elektrophorese & -Blotting, Southern Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
1 Flasche mit 1 l Ultrapure SDS mit einer Konzentration von 10 % (w/v). Bei Raumtemperatur lagern. | |
SDS-Lösungon | |
Nukleinsäure-Gelelektrophorese, Blotting | |
1 l | |
Raumtemperatur |
0,1 | |
Flüssig | |
UltraPure™ | |
SDS |
Sicherheit und Handhabung
- UltraPure SDS Solution, 10%
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium lauryl sulphate