Learn More
Invitrogen™ PCR SuperMix
Eine gebrauchsfertige Mischung aus DNA-Polymerase, Salzen, Magnesium und dNTPs für eine effiziente PCR-Amplifikation
Marke:  Invitrogen™ 10572014
Artikelnummer. 10093152
  • 257.00 € / 100 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Enthält vier Fläschchen (je1.125 ml) PCR SuperMix. Komponenten: 22 Mm Tris-HCl (pH 8.4), 55 mM Kcl, 1.65 mM Magnesiumchlorid, 220 μM dGTP, 220 μM dATP,220 μM dTTP, 220 μM dCTP, 22 U/ml rekombinante Taq DNA-Polymerase und Stabilisatoren.
Beschreibung
Beschreibung
PCR SuperMix is a ready-to-use mixture of DNA polymerase, salts, magnesium, and dNTPs for efficient PCR amplification. Simply add template and primers, reducing set-up time by half. PCR SuperMix contains Mg2+, dNTPs, and recombinant Taq DNA Polymerase at concentrations sufficient for routine PCR of fragments up to 5 kb. PCR SuperMix is supplied at a 1.1X concentration to allow approximately 10% of the final reaction volume to be used for the addition of primer and template solutions.
Einfach Template und Primer hinzufügen und die Vorbereitungszeit reduziert sich um die Hälfte. PCR-SuperMix enthält Mg2+, dNTPs und rekombinante Taq DNA-Polymerase in ausreichenden Konzentrationen für die Routine-PCR von Fragmenten bis zu 5 kb. PCR-SuperMix wird in 1,1X Konzentration geliefert, damit etwa 10 % des endgültigen Reaktionsvolumens für die Zugabe von Primer- und Template-Lösungen vorhanden sind.
ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, PCR, PCR und Real-Time PCR, RNAi, Epigenetik und Non-Coding-RNA-Forschung, Routine-PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Zugelassen für den Versand auf nassem oder trockenem Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält 4 Fläschchen (je 1,125 ml) mit PCR-SuperMix.
Komponenten:
22 mM Tris-HCl (pH 8,4), 55 mM KCl, 1,65 mM Magnesiumchlorid, 220 µM dGTP, 220 µM dATP, 220 µM dTTP, 220 µM dCTP, 22 E/ml rekombinante Taq DNA-Polymerase und Stabilisatoren.
Niedrig
Standard
PCR SuperMix
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
1.1X
Nein
3'-A
5 kb oder weniger
Tube
Taq DNA-Polymerase
5' – 3'
100 Reaktionen
Standard-PCR
1X
100 Reaktionen
SuperMix oder Master Mix
DNA
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3040491 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number10572014
Chargennummer2448821 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10572014
Chargennummer2477602 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10572014
Chargennummer2529653 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10572014
Chargennummer2596682 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10572014
Name des Produkts
Invitrogen™ PCR SuperMix > 100 Reaktionen