Learn More
Invitrogen™ Mouse miR RNAi Select
Einfaches Erstellen effektiver RNAi-Moleküle für zuverlässige Ergebnisse
Marke: Invitrogen™ 100002319
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit BLOCK-iT™ RNAi Designer entwerfen Sie kundenspezifische BLOCK-iT siRNA-Sequenzen für effiziente und spezifische Genexpressions-Knockdowns in jedem Organismus.
- Für eine verbesserte Zielspezifität und Stabilität im Serum ist Stealth RNAi™ RNAi Chemie verfügbar.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Mouse miR RNAi Select | |
Maus |
siRNA | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Mouse miR RNAi Select > Mouse miR RNAi Select
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur