Learn More
VACUUBRAND™ VacuuHandControl VHCpro
Ergonomisches, leichtes Saugteil
Marke:  VACUUBRAND™ 20688061
170.99 EUR gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15293638
  • 184.00 € / 1 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Autoklavierbar bei 121 °C und 2 barsv
  • Gebrauchsfertig mit 2.5 m Durchfluss und flexiblem Silikonschlauch, Adapter für graduierte, Saug- und Pasteurpipetten, Adapter für Pipettenspitzen, Wandhalterung zum Aufhängen bei Nichtgebrauch sowie Klemmen mit haftender Oberfläche zur genauen Führung des Saugschlauchs in die Sicherheitswerkbank
  • Der Permanentsaugmodus gewährleistet einen gleichmäßigen Durchfluss
  • Der Mechanismus des VHCpro Handgeräts kommt nicht in Kontakt mit kontaminierten Flüssigkeiten und gewährleistet eine zuverlässige, auslaufsichere Funktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
VHCpro Sauger-Handgerät
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VACUUBRAND™ VacuuHandControl VHCpro > VHCpro Sauger-Handgerät